Tisk…
6-Methoxy-1,2-benzoxazol-3-amine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR910452-1G OR910452-250MG
APOSOR910452-1GEA 6550 CZK
APOSOR910452-1G APOSOR910452-250MG
6-Methoxy-1,2-benzoxazol-3-amine 98%
6-Methoxy-1,2-benzoxazol-3-amine
Vzorec: C₈H₈N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18801052
CAS číslo: 157368-82-6