Tisk…
tert-Butyl 4-methylpyrazole-1-carboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR910425-1G OR910425-5G
APOSOR910425-1GEA 4100 CZK
APOSOR910425-1G APOSOR910425-5G
tert-Butyl 4-methylpyrazole-1-carboxylate 97%
tert-Butyl 4-methylpyrazole-1-carboxylate
Vzorec: C₉H₁₄N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24466467
CAS číslo: 121669-69-0