Tisk…
5-Methoxy-1-methylindazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR910414-1G OR910414-250MG
APOSOR910414-1GEA 22950 CZK
APOSOR910414-1G APOSOR910414-250MG
5-Methoxy-1-methylindazole 98%
5-Methoxy-1-methylindazole
Vzorec: C₉H₁₀N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22380221
CAS číslo: 756839-44-8