4-[(Diethylamino)methyl]benzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR910410-1G
OR910410-5G
APOSOR910410-1GEA
1210
CZK
APOSOR910410-1G
APOSOR910410-5G
4-[(Diethylamino)methyl]benzonitrile 98%
4-[(Diethylamino)methyl]benzonitrile
Vzorec:
C₁₂H₁₆N₂ MW: 188,269 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09948026 CAS číslo: 69293-74-9 |