Tisk…
4-Methoxy-1,3-benzothiazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR910405-1G OR910405-250MG
APOSOR910405-1GEA 3020 CZK
APOSOR910405-1G APOSOR910405-250MG
4-Methoxy-1,3-benzothiazole 95%
4-Methoxy-1,3-benzothiazole
Vzorec: C₈H₇NOS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16877170
CAS číslo: 3048-46-2