Methyl 1-methylpyrrole-3-carboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR910400-1G
OR910400-250MG
APOSOR910400-1GEA
2610
CZK
APOSOR910400-1G
APOSOR910400-250MG
Methyl 1-methylpyrrole-3-carboxylate 97%
Methyl 1-methylpyrrole-3-carboxylate
Vzorec:
C₇H₉NO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD19981621 CAS číslo: 40611-74-3 |