Tisk…
1-benzylpyrrole-2-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR910391-1G OR910391-250MG
APOSOR910391-1GEA 24600 CZK
APOSOR910391-1G APOSOR910391-250MG
1-benzylpyrrole-2-carbaldehyde 95%
1-benzylpyrrole-2-carbaldehyde
Vzorec: C₁₂H₁₁NO
MW: 185.222 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09674969
CAS číslo: 18159-24-5