Tisk…
N,3-Dimethylthiophene-2-carboxamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR910356-100MG OR910356-1G OR910356-250MG
APOSOR910356-100MGEA 4570 CZK
APOSOR910356-100MG APOSOR910356-1G APOSOR910356-250MG
N,3-Dimethylthiophene-2-carboxamide 98%
N,3-Dimethylthiophene-2-carboxamide
Vzorec: C₇H₉NOS
MW: 155,217 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11726152
CAS číslo: 56776-68-2