Tisk…
2-(Thiophen-3-yl)acetamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR910332-1G OR910332-250MG
APOSOR910332-1GEA 11380 CZK
APOSOR910332-1G APOSOR910332-250MG
2-(Thiophen-3-yl)acetamide 98%
2-(Thiophen-3-yl)acetamide
Vzorec: C₆H₇NOS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00661538
CAS číslo: 13781-66-3