Tisk…
2-Bromo-1-methylimidazole-5-carbaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR910320-1G OR910320-5G
APOSOR910320-1GEA 7670 CZK
APOSOR910320-1G APOSOR910320-5G
2-Bromo-1-methylimidazole-5-carbaldehyde 97%
2-Bromo-1-methylimidazole-5-carbaldehyde
Vzorec: C₅H₅BrN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10696276
CAS číslo: 79326-89-9