Tisk…
4-(1H-Pyrazol-4-yl)benzonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR910287-1G OR910287-250MG
APOSOR910287-1GEA 22950 CZK
APOSOR910287-1G APOSOR910287-250MG
4-(1H-Pyrazol-4-yl)benzonitrile 95%
4-(1H-Pyrazol-4-yl)benzonitrile
Vzorec: C₁₀H₇N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11933267
CAS číslo: 1101167-56-9