Tisk…
7-Bromo-1-methylbenzodiazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR910284-10G OR910284-1G OR910284-5G
APOSOR910284-10GEA 13530 CZK
APOSOR910284-10G APOSOR910284-1G APOSOR910284-5G
7-Bromo-1-methylbenzodiazole 98%
7-Bromo-1-methylbenzodiazole
Vzorec: C₈H₇BrN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23135915
CAS číslo: 1233542-00-1