Tisk…
3-Phenyl-1,2-oxazole 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR910283-1G OR910283-5G
APOSOR910283-1GEA 4770 CZK
APOSOR910283-1G APOSOR910283-5G
3-Phenyl-1,2-oxazole 96%
3-Phenyl-1,2-oxazole
Vzorec: C₉H₇NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00464218
CAS číslo: 1006-65-1