Tisk…
1-Cyclopropyl-2,5-dimethylpyrrole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR910266-10G OR910266-1G OR910266-5G
APOSOR910266-10GEA 14290 CZK
APOSOR910266-10G APOSOR910266-1G APOSOR910266-5G
1-Cyclopropyl-2,5-dimethylpyrrole 95%
1-Cyclopropyl-2,5-dimethylpyrrole
Vzorec: C₉H₁₃N
MW: 135,206 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12187123
CAS číslo: 54609-12-0