Tisk…
2-(Ethoxymethoxy)methylfuran 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR910245-1G OR910245-5G
APOSOR910245-1GEA 4770 CZK
APOSOR910245-1G APOSOR910245-5G
2-(Ethoxymethoxy)methylfuran 98%
2-(Ethoxymethoxy)methylfuran
Vzorec: C₈H₁₂O₃
MW: 156,179 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18837613
CAS číslo: 90199-57-8