1-Isobutyl-1H-pyrazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR910241-1G
OR910241-5G
APOSOR910241-1GEA
6050
CZK
APOSOR910241-1G
APOSOR910241-5G
1-Isobutyl-1H-pyrazole 98%
1-Isobutyl-1H-pyrazole
Vzorec:
C₇H₁₂N₂ MW: 124,184 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08558977 CAS číslo: 725746-81-6 |