Tisk…
2-Chloro-4-ethylthiazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR910238-100MG OR910238-1G OR910238-250MG
APOSOR910238-100MGEA 4960 CZK
APOSOR910238-100MG APOSOR910238-1G APOSOR910238-250MG
2-Chloro-4-ethylthiazole 95%
2-Chloro-4-ethylthiazole
Vzorec: C₅H₆ClNS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16817473
CAS číslo: 98025-12-8