Tisk…
6-Bromo-2-chloroimidazo[1,2-a]pyridine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR910232-1G OR910232-250MG
APOSOR910232-1GEA 4100 CZK
APOSOR910232-1G APOSOR910232-250MG
6-Bromo-2-chloroimidazo[1,2-a]pyridine 95+%
6-Bromo-2-chloroimidazo[1,2-a]pyridine
Vzorec: C₇H₄BrClN₂
MW: 231,477 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11976188
CAS číslo: 851916-84-2