Tisk…
7-Bromo-1H-benzo[d][1,2,3]triazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR910218-1G
APOSOR910218-1GEA 3710 CZK
APOSOR910218-1G
7-Bromo-1H-benzo[d][1,2,3]triazole 95%
7-Bromo-1H-benzo[d][1,2,3]triazole
Vzorec: C₆H₄BrN₃
MW: 198,02 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11226749
CAS číslo: 1064721-11-4