Tisk…
1-(4-Methoxyphenyl)-3-methyl-1H-pyrazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR910204-1G OR910204-5G
APOSOR910204-1GEA 9330 CZK
APOSOR910204-1G APOSOR910204-5G
1-(4-Methoxyphenyl)-3-methyl-1H-pyrazole 98%
1-(4-Methoxyphenyl)-3-methyl-1H-pyrazole
Vzorec: C₁₁H₁₂N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD15524608
CAS číslo: 68338-28-3