1-tert-Butyl-1H-pyrazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR910151-25G
OR910151-5G
APOSOR910151-25GEA
13000
CZK
APOSOR910151-25G
APOSOR910151-5G
1-tert-Butyl-1H-pyrazole 98%
1-tert-Butyl-1H-pyrazole
Vzorec:
C₇H₁₂N₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD12192641 CAS číslo: 15754-60-6 |