Tisk…
1-(Thiophen-2-ylmethyl)pyrrolidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR910124-10G OR910124-1G OR910124-5G
APOSOR910124-10GEA 21490 CZK
APOSOR910124-10G APOSOR910124-1G APOSOR910124-5G
1-(Thiophen-2-ylmethyl)pyrrolidine 95%
1-(Thiophen-2-ylmethyl)pyrrolidine
Vzorec: C₉H₁₃NS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23699502
CAS číslo: 16087-92-6