Tisk…
1-(N,N-Diethylaminoethyl)pyrazole 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR910113-1G OR910113-250MG
APOSOR910113-1GEA 10350 CZK
APOSOR910113-1G APOSOR910113-250MG
1-(N,N-Diethylaminoethyl)pyrazole 96%
1-(N,N-Diethylaminoethyl)pyrazole
Vzorec: C₉H₁₇N₃
MW: 167,251 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12546525
CAS číslo: 71033-38-0