Tisk…
1-(2-Morpholinoethyl)pyrazole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR910110-1G OR910110-5G
APOSOR910110-1GEA 6220 CZK
APOSOR910110-1G APOSOR910110-5G
1-(2-Morpholinoethyl)pyrazole 97%
1-(2-Morpholinoethyl)pyrazole
Vzorec: C₉H₁₅N₃O
MW: 181,235 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12405513
CAS číslo: 1111096-05-9