1-{[2-(trimethylsilyl)ethoxy]methyl}pyrazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
1-((2-(Trimethylsilyl)ethoxy)methyl)-1H-pyrazole
OR910093-1G
OR910093-250MG
OR910093-5G
APOSOR910093-1GEA
3110
CZK
APOSOR910093-1G
APOSOR910093-250MG
APOSOR910093-5G
1-{[2-(trimethylsilyl)ethoxy]methyl}pyrazole 95%
1-{[2-(trimethylsilyl)ethoxy]methyl}pyrazole
Vzorec:
C₉H₁₈N₂OSi Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD12405511 CAS číslo: 133560-57-3 |