1-(2-Chlorophenyl)pyrazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR910039-1G
OR910039-5G
APOSOR910039-1GEA
5790
CZK
APOSOR910039-1G
APOSOR910039-5G
1-(2-Chlorophenyl)pyrazole 98%
1-(2-Chlorophenyl)pyrazole
Vzorec:
C₉H₇ClN₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD12192626 CAS číslo: 917508-36-2 |