6-Bromoimidazo[1,5-a]pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR910029-1G
OR910029-250MG
APOSOR910029-1GEA
8370
CZK
APOSOR910029-1G
APOSOR910029-250MG
6-Bromoimidazo[1,5-a]pyridine 95%
6-Bromoimidazo[1,5-a]pyridine
Vzorec:
C₇H₅BrN₂ MW: 197.032 g/mol Bod tání: 240…246 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD17677174 CAS číslo: 1239880-00-2 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...