Tisk…
6-Bromopyrazolo[1,5-a]pyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR910028-1G
APOSOR910028-1GEA 3270 CZK
APOSOR910028-1G
6-Bromopyrazolo[1,5-a]pyridine 98%
6-Bromopyrazolo[1,5-a]pyridine
Vzorec: C₇H₅BrN₂
MW: 197,032 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18633056
CAS číslo: 1264193-11-4