Tisk…
5-Bromo-1,4-dimethylimidazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Bromo-1,4-dimethyl-1H-imidazole
OR910019-1G OR910019-250MG
APOSOR910019-1GEA 18150 CZK
APOSOR910019-1G APOSOR910019-250MG
5-Bromo-1,4-dimethylimidazole 98%
5-Bromo-1,4-dimethylimidazole
Vzorec: C₅H₇BrN₂
MW: 175,026 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23378484
CAS číslo: 861325-16-8