Tisk…
Methyl 1-methyl-1H-imidazole-2-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR910010-1G OR910010-25G
APOSOR910010-1GEA 0 CZK
APOSOR910010-1G APOSOR910010-25G
Methyl 1-methyl-1H-imidazole-2-carboxylate 95%
Methyl 1-methyl-1H-imidazole-2-carboxylate
Vzorec: C₆H₈N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02179562
CAS číslo: 62366-53-4