Tisk…
N-Methyl-2-(2-nitrophenoxy)ethanamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR909974-1G OR909974-5G
APOSOR909974-1GEA 4770 CZK
APOSOR909974-1G APOSOR909974-5G
N-Methyl-2-(2-nitrophenoxy)ethanamine 98%
N-Methyl-2-(2-nitrophenoxy)ethanamine
Vzorec: C₉H₁₂N₂O₃
MW: 196.203 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11053870
CAS číslo: 1038700-63-8