7-Methoxy-2,3-dihydro-1-benzopyran-4-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
7-Methoxychroman-4-one
OR909870-1G
OR909870-250MG
APOSOR909870-1GEA
8200
CZK
APOSOR909870-1G
APOSOR909870-250MG
7-Methoxy-2,3-dihydro-1-benzopyran-4-one 95%
7-Methoxy-2,3-dihydro-1-benzopyran-4-one
Vzorec:
C₁₀H₁₀O₃ MW: 178,185 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00598405 CAS číslo: 42327-52-6 |