Tisk…
5-Chloro-4-Hydroxy-8-methylquinoline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR909850-1G OR909850-5G
APOSOR909850-1GEA 4140 CZK
APOSOR909850-1G APOSOR909850-5G
5-Chloro-4-Hydroxy-8-methylquinoline 95%
5-Chloro-4-Hydroxy-8-methylquinoline
Vzorec: C₁₀H₈ClNO
MW: 193.63 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00272438
CAS číslo: 203626-37-3