5-Chloro-4-methoxy-2-methylaniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR909849-1G
OR909849-5G
APOSOR909849-1GEA
5390
CZK
APOSOR909849-1G
APOSOR909849-5G
5-Chloro-4-methoxy-2-methylaniline 97%
5-Chloro-4-methoxy-2-methylaniline
Vzorec:
C₈H₁₀ClNO MW: 171,624 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18783103 CAS číslo: 62492-46-0 |