Tisk…
6-Bromo-2-propylaminopyridine hydrochloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR909809-100G OR909809-25G OR909809-5G
APOSOR909809-100GEA 25790 CZK
APOSOR909809-100G APOSOR909809-25G APOSOR909809-5G
6-Bromo-2-propylaminopyridine hydrochloride 97%
6-Bromo-2-propylaminopyridine hydrochloride
Vzorec: C₈H₁₁BrN₂·ClH
MW: 251,551 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12756445
CAS číslo: 1150271-22-9