Tisk…
6-Bromo-N-ethylpyridin-2-amine hydrochloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR909801-1G OR909801-5G
APOSOR909801-1GEA 3230 CZK
APOSOR909801-1G APOSOR909801-5G
6-Bromo-N-ethylpyridin-2-amine hydrochloride 97%
6-Bromo-N-ethylpyridin-2-amine hydrochloride
Vzorec: C₇H₉BrN₂·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12198831
CAS číslo: 724770-74-5