Tisk…
2-Methoxy-3-nitrobenzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR909773-1G OR909773-250MG OR909773-5G
APOSOR909773-1GEA 6290 CZK
APOSOR909773-1G APOSOR909773-250MG APOSOR909773-5G
2-Methoxy-3-nitrobenzonitrile 98%
2-Methoxy-3-nitrobenzonitrile
Vzorec: C₈H₆N₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18398370
CAS číslo: 121001-06-7