2H-1,3-benzodioxol-4-ol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
Benzo[d][1,3]dioxol-4-ol
OR909770-1G
APOSOR909770-1GEA
3060
CZK
APOSOR909770-1G
2H-1,3-benzodioxol-4-ol 98%
2H-1,3-benzodioxol-4-ol
Vzorec:
C₇H₆O₃ MW: 138,121 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00092232 CAS číslo: 69393-72-2 |