Tisk…
tert-Butyl N-(2-chloroethyl)-N-methylcarbamate 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: tert-Butyl (2-chloroethyl)(methyl)carbamate
OR909760-1G OR909760-5G OR909760-10G
APOSOR909760-1GEA 3740 CZK
APOSOR909760-1G APOSOR909760-5G APOSOR909760-10G
tert-Butyl N-(2-chloroethyl)-N-methylcarbamate 96%
tert-Butyl N-(2-chloroethyl)-N-methylcarbamate
Vzorec: C₈H₁₆ClNO₂
MW: 193.671 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20624610
CAS číslo: 220074-38-4