Tisk…
2-Chloro-N-ethylpyridin-5-amine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR909748-1G OR909748-5G
APOSOR909748-1GEA 8270 CZK
APOSOR909748-1G APOSOR909748-5G
2-Chloro-N-ethylpyridin-5-amine 98%
2-Chloro-N-ethylpyridin-5-amine
Vzorec: C₇H₉ClN₂
MW: 156,613 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24255474
CAS číslo: 120739-95-9