1-(Methoxymethyl)pyrazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR909734-1G
OR909734-250MG
APOSOR909734-1GEA
10350
CZK
APOSOR909734-1G
APOSOR909734-250MG
1-(Methoxymethyl)pyrazole 98%
1-(Methoxymethyl)pyrazole
Vzorec:
C₅H₈N₂O MW: 112,13 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD21195618 CAS číslo: 125001-10-7 |