Tisk…
Ethyl 3-(pyridin-2-yl)propanoate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR909728-1G OR909728-5G
APOSOR909728-1GEA 2320 CZK
APOSOR909728-1G APOSOR909728-5G
Ethyl 3-(pyridin-2-yl)propanoate 97%
Ethyl 3-(pyridin-2-yl)propanoate
Vzorec: C₁₀H₁₃NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04004149
CAS číslo: 2739-74-4