Tisk…
4-Bromo-1-(methoxymethyl)pyrazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR909723-1G OR909723-5G
APOSOR909723-1GEA 6220 CZK
APOSOR909723-1G APOSOR909723-5G
4-Bromo-1-(methoxymethyl)pyrazole 98%
4-Bromo-1-(methoxymethyl)pyrazole
Vzorec: C₅H₇BrN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18324047
CAS číslo: 1071200-42-4