1-(Methoxymethyl)pyrrole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR909719-10G
OR909719-1G
OR909719-5G
APOSOR909719-10GEA
25630
CZK
APOSOR909719-10G
APOSOR909719-1G
APOSOR909719-5G
1-(Methoxymethyl)pyrrole 98%
1-(Methoxymethyl)pyrrole
Vzorec:
C₆H₉NO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD12923696 CAS číslo: 76322-78-6 |