N-Methyl-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-5-carboxamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR909710-10G
OR909710-1G
OR909710-5G
APOSOR909710-10GEA
21490
CZK
APOSOR909710-10G
APOSOR909710-1G
APOSOR909710-5G
N-Methyl-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-5-carboxamide 98%
N-Methyl-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-5-carboxamide
Vzorec:
C₁₀H₁₁NO₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD19597438 CAS číslo: 1203954-92-0 |