Tisk…
Ethyl 5-cyclopropyl-2H-pyrazole-3-carboxylate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 3-cyclopropyl-1H-pyrazole-5-carboxylate, Ethyl 5-cyclopropyl-1H-pyrazole-3-carboxylat
OR909668-5G
APOSOR909668-5GEA 5460 CZK
APOSOR909668-5G
Ethyl 5-cyclopropyl-2H-pyrazole-3-carboxylate 98%
Ethyl 5-cyclopropyl-2H-pyrazole-3-carboxylate
Vzorec: C₉H₁₂N₂O₂
MW: 180,204 g/mol
Bod tání: 90…92 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD16658044
CAS číslo: 133261-06-0