Tisk…
3-(2,5-Dimethylpyrrol-1-yl)aniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR909637-10G OR909637-1G OR909637-5G
APOSOR909637-10GEA 21490 CZK
APOSOR909637-10G APOSOR909637-1G APOSOR909637-5G
3-(2,5-Dimethylpyrrol-1-yl)aniline 98%
3-(2,5-Dimethylpyrrol-1-yl)aniline
Vzorec: C₁₂H₁₄N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01125302
CAS číslo: 247225-33-8