Tisk…
3-Amino-3-(pyridin-2-yl)propanenitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR909634-1G OR909634-5G
APOSOR909634-1GEA 7670 CZK
APOSOR909634-1G APOSOR909634-5G
3-Amino-3-(pyridin-2-yl)propanenitrile 95%
3-Amino-3-(pyridin-2-yl)propanenitrile
Vzorec: C₈H₉N₃
MW: 147,177 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18660175
CAS číslo: 1270489-77-4