Tisk…
4,5-Dimethyl-1,3-benzothiazol-2-amine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR909632-10G OR909632-1G OR909632-5G
APOSOR909632-10GEA 14290 CZK
APOSOR909632-10G APOSOR909632-1G APOSOR909632-5G
4,5-Dimethyl-1,3-benzothiazol-2-amine 98%
4,5-Dimethyl-1,3-benzothiazol-2-amine
Vzorec: C₉H₁₀N₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03764730
CAS číslo: 79050-49-0