Tisk…
4-Methyl-2-(methylamino)thiazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR909624-1G OR909624-5G
APOSOR909624-1GEA 8270 CZK
APOSOR909624-1G APOSOR909624-5G
4-Methyl-2-(methylamino)thiazole 98%
4-Methyl-2-(methylamino)thiazole
Vzorec: C₅H₈N₂S
MW: 128.195 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01924766
CAS číslo: 2161-68-4